Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDCA8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7834R-CY5
BOSSBS-7834R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7834R-CY5
Anti-CDCA8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Component of the chromosomal passenger complex (CPC), a complex that acts as a key regulator of mitosis. The CPC complex has essential functions at the centromere in ensuring correct chromosome alignment and segregation and is required for chromatin-induced microtubule stabilization and spindle assembly. In the complex, it may be required to direct the CPC to centromeric DNA. Major effector of the TTK kinase in the control of attachment-error-correction and chromosome alignment.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDCA8
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité