Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BUB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7835R-A647
BOSSBS-7835R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7835R-A647
Anti-BUB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Has a dual function in spindle-assembly checkpoint signaling and in promoting the establishment of correct kinetochore-microtubule (K-MT) attachments. Promotes the formation of stable end-on bipolar attachments. Necessary for kinetochore localization of BUB1. Regulates chromosome segregation during oocyte meiosis. The BUB1/BUB3 complex plays a role in the inhibition of anaphase-promoting complex or cyclosome (APC/C) when spindle-assembly checkpoint is activated and inhibits the ubiquitin ligase activity of APC/C by phosphorylating its activator CDC20. This complex can also phosphorylate MAD1L1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BUB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité