Anti-DCTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7836R-CY5.5
BOSSBS-7836R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7836R-CY5.5
Anti-DCTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Modulates cytoplasmic dynein binding to an organelle, and plays a role in prometaphase chromosome alignment and spindle organization during mitosis. Involved in anchoring microtubules to centrosomes. May play a role in synapse formation during brain development.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DCTN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité