Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CENPF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7839R
BOSSBS-7839REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7839R
Anti-CENPF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Required for kinetochore function and chromosome segregation in mitosis. Required for kinetochore localization of dynein, LIS1, NDE1 and NDEL1. Regulates recycling of the plasma membrane by acting as a link between recycling vesicles and the microtubule network though its association with STX4 and SNAP25. Acts as a potential inhibitor of pocket protein-mediated cellular processes during development by regulating the activity of RB proteins during cell division and proliferation. May play a regulatory or permissive role in the normal embryonic cardiomyocyte cell cycle and in promoting continued mitosis in transformed, abnormally dividing neonatal cardiomyocytes. Interaction with RB directs embryonic stem cells toward a cardiac lineage. Involved in the regulation of DNA synthesis and hence cell cycle progression, via its C-terminus. Has a potential role regulating skeletal myogenesis and in cell differentiation in embryogenesis. Involved in dendritic cell regulation of T-cell immunity against chlamydia.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CENPF
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité