Anti-MAD2L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-7840R-CY7
BOSSBS-7840R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7840R-CY7
Anti-MAD2L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
MAD2L2 is a component of the mitotic spindle assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosomes are properly aligned at the metaphase plate. MAD2L2 is a homolog of MAD2L1.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MAD2L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité