Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUDC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7841R-CY7
BOSSBS-7841R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7841R-CY7
Anti-NUDC Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a nuclear distribution protein that plays an essential role in mitosis and cytokinesis. The encoded protein is involved in spindle formation during mitosis and in microtubule organization during cytokinesis. Pseudogenes of this gene are found on chromosome 2. [provided by RefSeq, Feb 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NUDC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité