Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUP160 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7843R-CY5
BOSSBS-7843R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7843R-CY5
Anti-NUP160 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
NUP160 is 1 of up to 60 proteins that make up the 120 MD nuclear pore complex, which mediates nucleoplasmic transport. NUP160 forms part of the Nup160 subcomplex in the nuclear pore which is composed of NUP160, Nup133, Nup107 and Nup96. This complex plays a role in RNA export and in tethering Nup98 and Nup153 to the nucleus. NUP160 is involved in poly(A)+ RNA transport.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NUP160
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité