Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SKA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7846R-A750
BOSSBS-7846R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7846R-A750
Anti-SKA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Component of the SKA1 complex, a microtubule-binding subcomplex of the outer kinetochore that is essential for proper chromosome segregation. Required for timely anaphase onset during mitosis, when chromosomes undergo bipolar attachment on spindle microtubules leading to silencing of the spindle checkpoint. The SKA1 complex is a direct component of the kinetochore-microtubule interface and directly associates with microtubules as oligomeric assemblies. The complex facilitates the processive movement of microspheres along a microtubule in a depolymerisation-coupled manner. In the complex, it mediates the interaction with microtubules.

Type: Primary
Antigen: SKA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 181-255/255
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité