Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBCD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7849R
BOSSBS-7849REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7849R
Anti-TBCD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Tubulin-folding protein; involved in the first step of the tubulin folding pathway. Modulates microtubule dynamics by capturing GTP-bound beta-tubulin (TUBB). Acts as a GTPase-activating protein (GAP) for ARL2. Its ability to interact with beta tubulin is regulated via its interaction with ARL2. Induces microtubule disruption in absence of ARL2. Increases degradation of beta tubulin, when overexpressed in polarized cells. Promotes epithelial cell detachment, a process antagonized by ARL2. Induces tight adherens and tight junctions disassembly at the lateral cell membrane.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TBCD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité