Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KATNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7851R-A350
BOSSBS-7851R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7851R-A350
Anti-KATNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Microtubules, polymers of alpha and beta tubulin subunits,form the mitotic spindle of a dividing cell and help to organizemembranous organelles during interphase. Katanin is a heterodimerthat consists of a 60 kDa ATPase (p60 subunit A 1) and an 80 kDaaccessory protein (p80 subunit B 1). The p60 subunit acts to severand disassemble microtubules, while the p80 subunit targets theenzyme to the centrosome. Katanin is a member of the AAA family ofATPases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KATNB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité