Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZWINT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-7852R-A350
BOSSBS-7852R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7852R-A350
Anti-ZWINT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
ZWINT is a component of the MIS12 complex, which is required for kinetochore function and spindle checkpoint activity. ZWINT interacts with ZW10 and targets it to the kinetochore at prometaphase. ZWINT is detectable on the kinetochore till late anaphase. Inhibition of ZWINT expression results in chromosome missegregation, spindle checkpoint failure and, ultimately, cell death upon cytokinesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZWINT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité