L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-AHI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-7854R
BOSSBS-7854REA 725 EUR InStock
BOSSBS-7854R
Anti-AHI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Highly expressed in the most primitive normal hematopoietic cells. Expressed in brain, particularly in neurons that give rise to the crossing axons of the corticospinal tract and superior cerebellar peduncles. Expressed in kidney (renal collecting duct cells) (at protein level).Involvement in disease:Defects in AHI1 are the cause of Joubert syndrome type 3 (JBTS3) . JBTS is an autosomal recessive disorder presenting with cerebellar ataxia, oculomotor apraxia, hypotonia, neonatal breathing abnormalities and psychomotor delay. Neuroradiologically, it is characterized by cerebellar vermianMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité