Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALOXE3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-7856R-FITC
BOSSBS-7856R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-7856R-FITC
Anti-ALOXE3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Introduces molecular oxygen into polyunsaturated fatty acids. Exact substrate is not known.Tissue specificity:Predominantly expressed in skin.Involvement in diseaseDefects in ALOXE3 are a cause of non-bullous congenital ichthyosiform erythroderma (NCIE). NCIE is a non-bullous ichthyosis, a skin disorder characterized by abnormal cornification of the epidermis. Most affected individuals are born with a tight, shiny, translucent covering called collodion membrane. The collodion membrane subsequently evolves into generalized scaling and intense redness of the skin. Clinical features are milder than in lamellar ichthyoses and demonstrate a greater variability in the intensity of erythema, size and type of scales. In contrast to lamellar ichthyoses, scales are usually white, fine and powdery, and palms and soles are severely affected. Patients suffer from palmoplantar keratoderma, often with painful fissures, digital contractures, and loss of pulp volume.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALOXE3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité