Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DHRS9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7859R
BOSSBS-7859REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7859R
Anti-DHRS9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase that converts 3-alpha-tetrahydroprogesterone (allopregnanolone) to dihydroxyprogesterone and 3-alpha-androstanediol to dihydroxyprogesterone. May play a role in the biosynthesis of retinoic acid from retinaldehyde, but seems to have low activity with retinoids. Can utilize both NADH and NADPH.Tissue specificity:Highly expressed in trachea and epidermis. Detected at lower levels in spinal cord, bone marrow, brain, tongue, esophagus, heart, colon, testis, placenta, lung, skeletal muscle and lymph node.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DHRS9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité