Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM3C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7862R-A488
BOSSBS-7862R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7862R-A488
Anti-FAM3C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ILEI is a 227 amino acid, ubiquitously expressed protein containing an amino-terminal signal peptide. Elevated levels of ILEI translation are observed in oncogenic, Ras-transformed mammary epithelial cells and epithelial to mesenchymal transition (Emt) as well as tumor growth and metastasis. Also, overexpression of ILEI results in loss of ZO-1, a protein involved in tight junctions, and expression of cytoplasmic E-cadherin, which has been shown to influence loss of polarity and invasiveness. Due to this evidence, it is suspected that ILEI cooperates with oncogenic Ras to cause TGF∫-independent Emt and its overexpression is correlated with the invasion, metastasis and survival in a variety of cancers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FAM3C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité