L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-FAM3C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-7862R-FITC
BOSSBS-7862R-FITCEA 900 EUR InStock
BOSSBS-7862R-FITC
Anti-FAM3C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
ILEI is a 227 amino acid, ubiquitously expressed protein containing an amino-terminal signal peptide. Elevated levels of ILEI translation are observed in oncogenic, Ras-transformed mammary epithelial cells and epithelial to mesenchymal transition (Emt) as well as tumor growth and metastasis. Also, overexpression of ILEI results in loss of ZO-1, a protein involved in tight junctions, and expression of cytoplasmic E-cadherin, which has been shown to influence loss of polarity and invasiveness. Due to this evidence, it is suspected that ILEI cooperates with oncogenic Ras to cause TGF∫-More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité