Anti-KLHL8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-7868R-A680
BOSSBS-7868R-A680EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7868R-A680
Anti-KLHL8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
KLHL8 contains 1 BTB (POZ) domain, and 6 Kelch repeats. Its precise function is still unknown.
Type: Primary
Antigen: KLHL8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 150-265/620
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité