Anti-LHX6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-7869R-A488
BOSSBS-7869R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7869R-A488
Anti-LHX6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Probable transcription factor required for the expression of a subset of genes involved in interneurons migration and development. Functions in the specification of cortical interneuron subtypes and in the migration of GABAergic interneuron precursors from the subpallium to the cerebral cortex.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LHX6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité