Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LHX6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7869R-CY7
BOSSBS-7869R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7869R-CY7
Anti-LHX6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Probable transcription factor required for the expression of a subset of genes involved in interneurons migration and development. Functions in the specification of cortical interneuron subtypes and in the migration of GABAergic interneuron precursors from the subpallium to the cerebral cortex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LHX6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité