Anti-PPHLN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-7872R-A750
BOSSBS-7872R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7872R-A750
Anti-PPHLN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Involved in epithelial differentiation and contributes to epidermal integrity and barrier formation.
Type: Primary
Antigen: PPHLN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/458
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité