Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-7873R-CY7
BOSSBS-7873R-CY7EA 890 EUR InStock
BOSSBS-7873R-CY7
Anti-S100A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the S100family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs.S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of awide range of cells, and involved in the regulation of a number ofcellular processes such as cell cycle progression anddifferentiation. S100 genes include at least 13 members which arelocated as a cluster on chromosome 1q21. This protein may have atumor suppressor function. Chromosomal rearrangements and alteredexpression of this gene have been implicated in breast cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: S100A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité