Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SART1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7874R-A555
BOSSBS-7874R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7874R-A555
Anti-SART1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
SART1 encodes two proteins, the SART1(800) protein expressed in the nucleus of the majority of proliferating cells, and the SART1(259) protein expressed in the cytosol of epithelial cancers. The SART1(259) protein is translated by the mechanism of -1 frameshifting during posttranscriptional regulation; its full length sequence is not published yet. The two encoded proteins are thought to be involved in the regulation of proliferation. Both proteins have tumor rejection antigens. The SART1(259) protein possesses tumor epitopes capable of inducing HLA-A2402-restricted cytotoxic T lymphocytes in cancer patients. This SART1(259) antigen may be useful in specific immunotherapy for cancer patients and may serve as a paradigmatic tool for the diagnosis and treatment of patients with atopy. The SART1(259) protein is found to be essential for the recruitment of the tri snRNP to the pre spliceosome in the spliceosome assembly pathway.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SART1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité