Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCEL Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-7875R-FITC
BOSSBS-7875R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7875R-FITC
Anti-SCEL Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
May function in the assembly or regulation of proteins in the cornified envelope. The LIM domain may be involved in homotypic or heterotypic associations and may function to localize sciellin to the cornified envelope.Tissue specificity:Highly expressed in esophagus. It is also expressed in keratinocytes, amniotic tissue, foreskin stratum spinosum and stratum granulosum, hair follicle and nail.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCEL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité