Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBE2V1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7882R
BOSSBS-7882REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7882R
Anti-UBE2V1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Has no ubiquitin ligase activity on its own. The UBE2V1-UBE2N heterodimer catalyzes the synthesis of non-canonical poly-ubiquitin chains that are linked through Lys-63. This type of poly-ubiquitination activates IKK and does not seem to involve protein degradation by the proteasome. Plays a role in the activation of NF-kappa-B mediated by IL1B, TNF, TRAF6 and TRAF2. Mediates transcriptional activation of target genes. Plays a role in the control of progress through the cell cycle and differentiation. Plays a role in the error-free DNA repair pathway and contributes to the survival of cells after DNA damage.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: UBE2V1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité