Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNDBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7885R-A647
BOSSBS-7885R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7885R-A647
Anti-CCNDBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
May negatively regulate cell cycle progression. May act at least in part via inhibition of the cyclin-D1/CDK4 complex, thereby preventing phosphorylation of RB1 and blocking E2F-dependent transcription.Tissue specificity: Ubiquitously expressed. Expression is down-regulated in a variety of tumor types including breast, colon, prostate and rectal tumors, and is up-regulated in certain hepatic carcinomas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCNDBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité