Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNJ Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7890R
BOSSBS-7890REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-7890R
Anti-CCNJ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cyclins are a family of proteins involved in the progression of cells through the cell cycle. Cyclins are so named because their concentration varies in a cyclical fashion during the cell cycle; they are produced or degraded as needed in order to drive the cell through the different stages of the cell cycle. Cyclin J has an RNA expression pattern that suggests a possible role in early embryogenesis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CCNJ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité