Anti-CCNT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-7891R-CY7
BOSSBS-7891R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7891R-CY7
Anti-CCNT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Regulatory subunit of the cyclin-dependent kinase pair (CDK9/cyclin T) complex, also called positive transcription elongation factor B (P-TEFB), which is proposed to facilitate the transition from abortive to production elongation by phosphorylating the CTD (carboxy-terminal domain) of the large subunit of RNA polymerase II (RNAP II).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CCNT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité