Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ROPN1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7903R-A488
BOSSBS-7903R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7903R-A488
Anti-ROPN1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
AKAP associated sperm protein (encoded by the gene ROPN1L) is a sperm protein which interacts with A-kinase anchoring protein, AKAP3, through the amphipathic helix region of AKAP3. The Type II regulatory subunit of cAMP-dependent protein kinase (PKARII) also binds to this helical domain of AKAP3, allowing PKARII to be targeted to specific subcellular compartments. It is suggested that sperm contains several proteins that bind to AKAPs in a manner similar to PKARII, and this encoded protein may be one of them.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ROPN1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité