Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKAP6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7904R
BOSSBS-7904REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7904R
Anti-AKAP6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The A Kinase Anchor proteins (AKAPs) are a group of structurally diverse proteins, which have the common function of binding to the regulatory subunit of protein kinase A (PKA) and confining the holoenzyme to discrete locations within the cell. AKAP6 is a member of the AKAP family. It is highly expressed in various brain regions and cardiac and skeletal muscle. It is specifically localized to the sarcoplasmic reticulum and nuclear membrane, and is involved in anchoring PKA to the nuclear membrane or sarcoplasmic reticulum.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: AKAP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité