Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRSK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7905R-A680
BOSSBS-7905R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7905R-A680
Anti-BRSK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Required for the polarisation of forebrain neurons which endows axons and dendrites with distinct properties, possibly by locally regulating phosphorylation of microtubule-associated proteins (By similarity). May be involved in the regulation of G2/M arrest in response to UV- or methyl methane sulfonate (MMS)-induced, but not IR-induced, DNA damage. Phosphorylates WEE1 and CDC25B in vitro and CDC25C in vitro and in vivo.Tissue specificity: Widely expressed, with highest levels in brain and testis. Protein levels remain constant throughout the cell cycle.

Type: Primary
Antigen: BRSK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/778
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité