Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-7907R-A750
BOSSBS-7907R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7907R-A750
Anti-CLK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CDC-like kinase 2 (CLK2) belongs to a family of autophosphorylating kinases termed CLK (CDC2/CDC28-like kinases), which have been shown to phosphorylate serine- and arginine-rich (SR) proteins of the spliceosomal complex, and to influence alternative splicing in overexpression systems. Recent findings demonstrated that the CLK kinases activate PTP-1B family members, and this phosphatase may be an important cellular target for CLK action. Mutations in the CLK2 proteins affect organismal features such as development, behavior, reproduction, and aging as well as cellular features such as the cell cycle, apoptosis, the DNA replication checkpoint, and telomere length.

Type: Primary
Antigen: CLK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 401-499/499
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité