Anti-CLK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7908R-CY5.5
BOSSBS-7908R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7908R-CY5.5
Anti-CLK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Phosphorylates serine- and arginine-rich (SR) proteins of the spliceosomal complex. May be a constituent of a network of regulatory mechanisms that enable SR proteins to control RNA splicing. Phosphorylates serines, threonines and tyrosines.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CLK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité