Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LATS1 Thr1079 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7913R-A680
BOSSBS-7913R-A680EA 885 EUR InStock
BOSSBS-7913R-A680
Anti-LATS1 Thr1079 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Negative regulator of YAP1 in the Hippo signaling pathway that plays a pivotal role in organ sise control and tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1, which in turn phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. Phosphorylation of YAP1 by LATS1 inhibits its translocation into the nucleus to regulate cellular genes important for cell proliferation, cell death, and cell migration. Acts as a tumor suppressor which plays a critical role in maintenance of ploidy through its actions in both mitotic progression and the G1 tetraploidy checkpoint. Negatively regulates G2/M transition by down-regulating CDK1 kinase activity. Involved in the control of p53 expression. Affects cytokinesis by regulating actin polymerisation through negative modulation of LIMK1. May also play a role in endocrine function.

Type: Primary
Antigen: LATS1 Thr1079
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité