Anti-PLK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7918R-CY5
BOSSBS-7918R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7918R-CY5
Anti-PLK5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
PLK5 (Serine/threonine-protein kinase PLK5) belongs to the protein kinase superfamily and Ser/Thr protein kinase family and CDC5/Polo subfamily. PLK5P contains 1 POLO box domain and 1 Serine/Threonine protein kinase catalytic domain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PLK5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité