Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ROBO2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7921R-HRP
BOSSBS-7921R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7921R-HRP
Anti-ROBO2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Receptor for SLIT2, and probably SLIT1, which are thought to act as molecular guidance cue in cellular migration, including axonal navigation at the ventral midline of the neural tube and projection of axons to different regions during neuronal development.Involvement in disease:Defects in ROBO2 are the cause of vesicoureteral reflux type 2 (VUR2) . VUR is a complex, genetically heterogeneous developmental disorder characterized by the retrograde flow of urine from the bladder into the ureter and is associated with reflux nephropathy, the cause of 15% of end-stage renal disease in children and young adults.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ROBO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité