Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-7923R-A680
BOSSBS-7923R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7923R-A680
Anti-SRPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
SRPK2 belongs to the protein kinase superfamily. It phosphorylates RS domain-containing proteins, such as SFRS1 and SFRS2 on serine residues. It has a role in spliceosome assembly and in mediating the trafficking of splicing factors and appears to mediate HBV core protein phosphorylation which is a prerequisite for pregenomic RNA encapsidation into viral capsids. SRPK2 highly expressed in brain, moderately expressed in heart and skeletal muscle and at low levels in lung, liver, and kidney.

Type: Primary
Antigen: SRPK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 266-350/688
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité