Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-7923R-CY5
BOSSBS-7923R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7923R-CY5
Anti-SRPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
SRPK2 belongs to the protein kinase superfamily. It phosphorylates RS domain-containing proteins, such as SFRS1 and SFRS2 on serine residues. It has a role in spliceosome assembly and in mediating the trafficking of splicing factors and appears to mediate HBV core protein phosphorylation which is a prerequisite for pregenomic RNA encapsidation into viral capsids. SRPK2 highly expressed in brain, moderately expressed in heart and skeletal muscle and at low levels in lung, liver, and kidney.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SRPK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité