Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DUSP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-7928R-CY3
BOSSBS-7928R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7928R-CY3
Anti-DUSP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Dual-specificity phosphatases (DUSPs) constitute a large heterogeneous subgroup of the type I cysteine-based protein-tyrosine phosphatase superfamily. DUSPs are characterized by their ability to dephosphorylate both tyrosine and serine/threonine residues. DUSP7 belongs to a class of DUSPs, designated MKPs, that dephosphorylate MAPK (mitogen-activated protein kinase) proteins ERK (see MIM 601795), JNK (see MIM 601158), and p38 (see MIM 600289) with specificity distinct from that of individual MKP proteins. MKPs contain a highly conserved C-terminal catalytic domain and an N-terminal Cdc25 (see MIM 116947)-like (CH2) domain. MAPK activation cascades mediate various physiologic processes, including cellular proliferation, apoptosis, differentiation, and stress responses

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DUSP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité