Anti-PPM1G Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-7930R-A680
BOSSBS-7930R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7930R-A680
Anti-PPM1G Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Tissue specificity:Widely expressed. Most abundant in testis, skeletal muscle, and heart.
Type: Primary
Antigen: PPM1G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 233-320/546
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité