Anti-PPM1G Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-7930R-HRP
BOSSBS-7930R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7930R-HRP
Anti-PPM1G Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Tissue specificity:Widely expressed. Most abundant in testis, skeletal muscle, and heart.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: PPM1G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité