Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-7934R-A488
BOSSBS-7934R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7934R-A488
Anti-SHOC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Regulatory subunit of protein phosphatase 1 (PP1c) that acts as a M-Ras/MRAS effector and participates in MAPK pathway activation. Upon M-Ras/MRAS activation, targets PP1c to specifically dephosphorylate the 'Ser-259' inhibitory site of RAF1 kinase and stimulate RAF1 activity at specialized signaling complexes.Involvement in disease:Defects in SHOC2 are the cause of Noonan syndrome-like with loose anagen hair (NSLAH) . NSLAH children display macrocephaly, high forehead, hypertelorism, palpebral ptosis, low-set and posteriorly rotated ears, short and webbed neck and pectus anomalies. Affected subjects also have easily pluckable, sparse, thin and slow-growing hair.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SHOC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité