Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DTL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7935R
BOSSBS-7935REA 691 EUR InStock
BOSSBS-7935R
Anti-DTL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Substrate-specific adapter of a DCX (DDB1-CUL4-X-box) E3 ubiquitin-protein ligase complex required for cell cycle control, DNA damage response and translesion DNA synthesis. The DCX(DTL) complex, also named CRL4(CDT2) complex, mediates the polyubiquitination and subsequent degradation of CDT1 and CDKN1A/p21(CIP1). CDT1 degradation in response to DNA damage is necessary to ensure proper cell cycle regulation of DNA replication. CDKN1A/p21(CIP1) degradation during S phase or following UV irradiation is essential to control replication licensing. Most substrates require their interaction with PCNA for their polyubiquitination: substrates interact with PCNA via their PIP-box, and those containing the 'K+4' motif in the PIP box, recruit the DCX(DTL) complex, leading to their degradation. In undamaged proliferating cells, the DCX(DTL) complex also promotes the 'Lys-164' monoubiquitination of PCNA, thereby being involved in PCNA-dependent translesion DNA synthesis.Tissue specificity: Expressed in placenta and testis, very low expression seen in skeletal muscle. Detected in all hematopoietic tissues examined, with highest expression in thymus and bone marrow. A low level detected in the spleen and lymph node, and barely detectable level in the peripheral leukocytes. RA treatment down-regulated the expression in NT2 cell.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DTL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité