Anti-ABHD14B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-7945R-A488
BOSSBS-7945R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7945R-A488
Anti-ABHD14B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ABHD14B has hydrolase activity towards p-nitrophenyl butyrate (in vitro). It may activate transcription. There are 2 isoforms produced by alternative splicing.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ABHD14B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité