Anti-ABHD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7947R-CY5.5
BOSSBS-7947R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7947R-CY5.5
Anti-ABHD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Abhydrolase domain containing 3 (ABHD3) belongs to the AB hydrolase superfamily. It has a central core predicted to form alpha/beta hydrolase folds and has a ser-ala-his catalytic triad characteristic of peroxidases.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ABHD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité