Anti-ACBD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-7950R-CY5.5
BOSSBS-7950R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7950R-CY5.5
Anti-ACBD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
ACBD4 is a member of the acyl-coenzyme A binding domain containing protein family. ACBD4 contains 1 ACB (acyl-CoA-binding) domain. There are three isoforms. Its function is unknown.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ACBD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité