Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ADCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-7952R-HRP
BOSSBS-7952R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-7952R-HRP
Anti-ADCK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
ADCK2 (aarF domain containing kinase 2), also known as AARF, is a 626 amino acid single-pass membrane protein belonging to the protein kinase superfamily and the ADCK protein kinase family. The ADCK family consists of five paralogs in human (ADCK1-5). Encoded by a gene that maps to human chromosome 7q34, ADCK2 contains one protein kinase domain. ADCK2 participates in ATP and nucleotide binding, transferase functions and protein serine/threonine kinase activities. Expression of ADCK2 inversely correlates with cellular viability, suggesting elevated expression of ADCK2 may be essential for tumour survival. ADCK2 is necessary for cell proliferation of glioblastoma multiforme (GBM), a fatal primary brain tumor containing countless genetic and epigenetic alterations.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ADCK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité