Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKRD11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7961R-A647
BOSSBS-7961R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7961R-A647
Anti-ANKRD11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Ankyrin is a membrane protein that mediates the attachment of the erythrocyte membrane skeleton to the plasma membrane and interacts with CD44 and inositol triphosphate. It contains three functional domains: a conserved N-terminal ankyrin repeat domain (ARD(consisting of 22–24 tandem repeats of 33 amino acids), a spectrin binding domain and a variably sized C-terminal regulatory domain. The ankyrin repeat is a 33-residue motif in proteins consisting of two alpha helices separated by loops. It has been studied using multiple sequence alignment to determine which conserved amino acid residues are critical for folding and stability. Ankyrin-repeat proteins have been associated with a number of human diseases; most notably, the cell cycle inhibitor p16 is associated with cancer and the Notch protein is a key component of cell signaling pathways whose intracellular repeat domain is disrupted in mutations that give rise to the neurological disorder known as CADASIL.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANKRD11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité