Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKRD9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7964R
BOSSBS-7964REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7964R
Anti-ANKRD9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ANKRD9 is a 317 amino acid protein that contains three ANK repeats. Encoded by a gene that maps to human chromosome 14q32.31, ANKRD9 is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat and zebrafish. Hepatic mRNA levels of ANKRD9 are repressed by both thyroid hormone (T(3)) and fasting, and re-elevate by feeding after fasting. ANKRD9 mRNA levels also decrease in response to apoptosis. Localizing to cytoplasm, ANKRD9 may be involved in intracellular lipid accumulation and lipid metabolism. ANKRD9 may also function as a molecular chaperone

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ANKRD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité