Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARMC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-7969R-CY3
BOSSBS-7969R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7969R-CY3
Anti-ARMC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
ARMC3 contains 12 ARM repeats. ARM (Armadillo/beta-catenin-like) domains are imperfect 45-amino acid repeats involved in protein-protein interactions. ARM domain-containing proteins, such as ARMC3, function in signal transduction, development, cell adhesion and mobility, and tumor initiation and metastasis. The specific function of ARMC3 is not yet known.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARMC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité