Anti-ASNA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-7972R-A350
BOSSBS-7972R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-7972R-A350
Anti-ASNA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
ASNA1 is the human homolog of the E.coli arsA gene which is an ATPase, and is the catalytic component of a multisubunit oxyanion pump responsible for resistance to arsenicals and antimonials.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ASNA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité